Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs à poudre en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10545211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
79 mm
104 mm
147 mm
Capacité (métrique):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique) unitSize
10545211 65 mm 68 ml 12 pièces
10376371 79 mm 115 ml 12 pièces
10586931 104 mm 243 ml 6 pièces
10306281 147 mm 716 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10545211 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42520065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.83€
    48.33€ / 12 pièces
    Économisez 37.50€
    43% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les entonnoirs à poudre Thermo Scientific™ Nalgene sont utilisés pour le transfert des poudres.
Les entonnoirs à poudre Thermo Scientific™ Nalgene sont utilisés pour le transfert des poudres.
Un goulot droit minimise l'engorgement des poudres; des rainures externes laissent s'échapper l'air plus facilement. Résistent à un vaste éventail de produits chimiques et de réactifs. Incassables, ils représentant une alternative avantageuse par rapport au verre.
  • En polypropylène incassable et chimiquement compatibles à un vaste éventail de réactifs.
  • Convenant à un usage général en laboratoire, ils remplaceront plus durablement les entonnoirs en verre.
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 65 mm
Capacité (métrique) 68 ml
Diamètre (métrique) de la tige 16 mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 67 mm
Autoclavable Autoclavables
Description Entonnoir en PP pour poudre de 65 mm
Longueur (métrique) du tube 22 mm
Quantité 36
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.