Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en PPCO Nalgene™ avec bouchon hermétique
Code produit 10587951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
250 ml
450 ml
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité nominale Conditionnement
10587951 450 ml 4 pièces
10430613 250 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10587951 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31410500
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Centrifugez vos échantillons biologiques et chimiques de grands volumes à vitesse faible à modérée grâce à ces flacons à centrifuger en PPCO dotés d’un bouchon étanche.
Centrifugez vos échantillons biologiques et chimiques de grands volumes, de vitesse faible à modérée, grâce aux flacons à centrifuger en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés d’un bouchon étanche, qui garantit ainsi une étanchéité† à des vitesses maximales ou en cas de centrifugation de matières dangereuses. Moulés dans un copolymère de polypropylène rigide et robuste, ces flacons translucides sont conçus pour les applications de pelletisation, telles que la récolte de cultures cellulaires et la biochimie des protéines, y compris les précipitations de sulfate d’ammonium. De plus, ces flacons en PPCO sont autoclavables et offrent une excellente résistance mécanique.
Caractéristiques :
  • Pour une centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à vitesse basse à modérée
  • Ces flacons sont dotés d’un bouchon de scellage en polypropylène avec joint d’étanchéité† en silicone pour une meilleure étanchéité à des vitesses maximales ou en cas de centrifugation de matières dangereuses
  • Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale
Matériel nécessaire :
Lors de la centrifugation d’un flacon de 250 ml dans un rotor Sorvall GSA, l’utilisation de l’adaptateur pour flacon à centrifuger Nalgene (DS3125-0250) est nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 450 ml
Couleur Translucide
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Longueur (métrique) 160 mm
Nb par paquet 4
Capacité nominale 450 ml
Closure Included Oui
Graduated Non
Force max. 13,700 x g
Hauteur (métrique) 159,3 mm
Largeur (impériale) 2,735 po
Longueur (impériale) 2,735 po
Hauteur (impériale) 6,27 po
Matériau du bouchon Polypropylène (PP)
Diamètre (métrique) 69,5 mm
Type de bouchon Assemblage de bouchon hermétique avec joint en silicone
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon à centrifuger