Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en PPCO Nalgene™
Code produit 10028850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
61.8 mm
69.5 mm
73.8 mm
97.5 mm
97.7 mm
Capacité nominale:
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
Conditionnement:
16 pièces
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Capacité nominale Conditionnement
10028850 61.8 mm 250 ml 4 pièces
10343871 73.8 mm 500 ml 4 pièces
10408312 69.5 mm 500 ml 4 pièces
10768941 97.7 mm 1000 ml 4 pièces
13144986 97.7 mm 1000 ml 16 pièces
10242991 97.5 mm 1 000 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10028850 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31200250
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez vos applications biopharmaceutiques de transfert aseptique de liquides ou d’échantillonnage grâce à la bride tri-clover de ces flacons en PPCO à centrifuger.
Réalisez vos applications biopharmaceutiques d’échantillonnage ou de transfert aseptique de liquides avec la bride Tri-Clover Thermo Scientific™ Nalgene™. Bouteilles centrifugeuses PPCO, moulées en polypropylène copolymère transparent. Parfaits pour le traitement de grands volumes de récolte de cellules, de culottage et de purification de protéines, ces flacons translucides sont autoclavables et offrent une résistance mécanique excellente.
  • Pour une centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à vitesse basse à modérée
  • Bouchons hermétiques en polypropylène disponibles pour les modèles de 250 ml (DS3131-0038) et 1 000 ml (DS3132-0063) pour une meilleure étanchéité† à des vitesses et des volumes pleins supérieurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucide
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 36
Nb par paquet 4
Capacité nominale 250 ml
Graduated Non
Force max. 13,200 x g (jusqu’à 27,500 x g avec assemblage de bouchon hermétique)
Hauteur (métrique) 125,2 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 61.8 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon à centrifuger
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.