Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à centrifuger en PPCO à fond conique Nalgene™, 175 ml
Code produit 10517092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
175 ml
Force max.:
27,500 x G
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité nominale Force max. Conditionnement
10517092 175 ml 27,500 x G 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10517092 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31430175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.40€
    102.89€ / 4 pièces
    Économisez 8.51€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des applications de pelletisation comme la récolte de grands volumes de cellules, la pelletisation et la purification de protéines grâce à ces flacons à centrifuger à fond conique en PPCO.
Effectuez des applications de pelletisation telles que la récolte de cellules à grand volume, la pelletisation et la purification de protéines grâce aux flacons de centrifugation à fond conique Thermo Scientific™ Nalgene™ en PPCO, moulés en copolymère de polypropylène rigide et robuste. Ces flacons translucides sont autoclavables et présentent d’excellentes propriétés de résistance chimique.
Caractéristiques :
  • Pour une centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à vitesse basse à modérée
  • Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale
  • Ils doivent être utilisés avec l’adaptateur Nalgene pour flacons de centrifugation à fond conique (DS3126-0175)
  • Autoclavables, gradués et étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons Nalgene
Remarque : Il n’est pas recommandé de l’utiliser dans le rotor Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y en raison de la profondeur de la cavité.
Vous pouvez obtenir des performances étanches réussies en utilisant ces deux flacons dans le rotor Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX lorsqu’ils sont utilisés avec l’adaptateur 010-0152 à des vitesses allant jusqu’à 24 470 x g, mais pas plus.
Informations sur le recyclage :
Les tubes à centrifuger en polypropylène (PP) et en copolymère de polypropylène (PPCO) réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses centrifugations dans des conditions de laboratoire classiques. Pourtant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés par la suite. Ces tubes à centrifuger sont recyclables dans de nombreuses communautés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos tubes à centrifuger en PP et PPCO Nalgene si les services sont disponibles dans votre communauté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 175 ml
Couleur Transparent
Description Flacon à fond conique avec bouchon hermétique en PP
Matériau PPCO
Nbre par carton 36
Nb par paquet 4
Capacité nominale 175 ml
Graduated Oui
Force max. 27,500 x G
Hauteur (métrique) 139,4 mm
Matériau du bouchon PP
Diamètre (métrique) 61,8 mm
Type de bouchon Bouchon hermétique
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5,91 oz.
Forme Conique
Type de produit Flacon à centrifuger
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.