Learn More
Thermo Scientific™ Flacons rectangulaires en PEHD ambré Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10505733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
2 L
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10505733 500 ml 48 mm 12 pièces
10390761 125 ml 28 mm 12 pièces
10439860 250 ml 38 mm 12 pièces
10268630 1 L 53 mm 6 pièces
10310721 2 L 63 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10505733 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20090016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.14€
    69.50€ / 12 pièces
    Économisez 10.64€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protégez les liquides ou les matériaux secs photosensibles contre tout risque d’exposition à la lumière grâce à ces flacons en PEHD ambré compacts dotés de parois robustes et d’un large col pour faciliter le remplissage.
Protégez les liquides ou les matériaux secs photosensibles contre toute exposition. Les flacons rectangulaires en PEHD ambré Thermo Scientific™ Nalgene™ occupent moins d’espace sur les étagères que les flacons ronds classiques. Ces flacons en PEHD ont une construction de paroi robuste avec des côtés droits et un col large pour un remplissage facile. L’excellente résistance chimique à la plupart des acides, des bases et des alcools rend ce contenant idéal pour l’échantillonnage, l’expédition ou le stockage de liquides ou de matériaux secs sensibles aux UV.
  • Bouchon à vis en polypropylène ambré
  • Le PEHD ambré réduit l’exposition aux UV afin de protéger les liquides photosensibles.
  • Conformes aux exigences de la pharmacopée 23 des États-Unis relatives à la transmission de la lumière.
  • La forme rectangulaire est idéale pour une utilisation à économie d’espace dans le congélateur à -100°C (-148°F)
  • Grâce à une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, ces flacons sont des récipients idéaux pour protéger des échantillons précieux.
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Ambré
Description Flacon ambré rectangulaire à col large
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 94 mm
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 60 mm
Couleur de bouchon Ambré opaque
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 147 mm
Hauteur (impériale) 5,8 in
Joint de fermeture Sans revêtement
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 96,5 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Rectangle
Certifications/Conformité Conforme aux normes de la Pharmacopée américaine (éd. XXIII) relatives à la transmission optimale de la lumière.
Type de produit Flacon à col large
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.