Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD rectangulaires Nalgene™ avec bouchon
Code produit 10757181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10757181 1 l 53 mm 6 pièces
10068160 125 ml 28 mm 12 pièces
10568491 250 ml 38 mm 12 pièces
31337324 250 ml 38 mm -
10747181 500 ml 48 mm 12 pièces
10373401 2 l 63 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10757181 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20070032
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transportez, échantillonnez ou stockez vos liquides et matières sèches grâce à ces flacons compacts qui offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Transportez, échantillonnez ou stockez vos liquides et matières sèches grâce à ces flacons compacts, qui offrent une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools. Les flacons en PEHD rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon prennent moins de place sur les étagères que les flacons ronds traditionnels. Ces flacons en PEHD ont une paroi robuste avec des côtés rectilignes et un large col facilitant le remplissage.
Caractéristiques :
  • Grâce à une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, ces flacons sont des récipients idéaux pour protéger des échantillons précieux.
  • Leur forme rectangulaire permet de les placer facilement dans un congélateur de stockage jusqu’à -100°C (-148°F).
  • Les bouchons à vis en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir au joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
  • Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène
Informations sur le recyclage : Les flacons en PEHD réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire typiques. Pourtant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés à terme. Les flacons en PEHD Nalgene et leur emballage sont facilement recyclables. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont conditionnés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos flacons en PEHD Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité 1000 ml (32 oz)
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon rectangulaire à col large
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,7 pouces
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 125 mm
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 71 mm
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 180 mm
Hauteur (impériale) 7 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 124,5 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rectangle
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon à col large
Mostrar más Mostrar menos
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.