Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en polycarbonate Nalgene™ Clearboy™ avec robinet, 20 l
Code produit 10633521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10633521 9 l 1 pièce
10008080 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10633521 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23220020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    174.17€ / 1 pièces
    Économisez 185.83€
    51% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
Ces bonbonnes sont dotées d’une ouverture large facilitant le remplissage et le nettoyage. Elles se caractérisent par une robuste poignée en acier inoxydable et une résistance aux chocs extrême. Idéales pour une utilisation en chambre froide. Autoclavables / Transparentes / Graduées / Étanches†.
Caractéristiques
  • Graduations moulées, incréments de 1 gallon et 5 litres pour une distribution facilitée
  • Poignée en acier inoxydable facilitant le transport des récipients
  • Le bossage de robinet moulé confère robustesse et résistance aux fuites
  • Sa paroi transparente rend cette bonbonne idéale lorsqu’il est nécessaire de pouvoir inspecter le contenu
  • Suivez les instructions fournies avec l’autoclave ; l’adaptateur de tubulure n’est pas autoclavable
  • Autoclavables / Transparents / Gradués
Inclut :
Robinet et bouchon à vis en polypropylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2.4 gal .
Capacité (métrique) 9 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100 mm
Couleur Transparent
Description Bonbonne Carboy rectangulaire transparente autoclavable avec robinet
Diamètre (métrique) intérieur de col 86 mm
À utiliser avec (application) Idéal lorsque l’inspection visuelle des contenus est nécessaire
Hauteur (métrique) avec bouchon 361 mm
Comprend Bossage de robinet moulé avec adaptateur de tubulure
Longueur (métrique) 220 mm
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec robinet
Largeur (métrique) 153 mm