Learn More
Thermo Scientific™ Pompes à vide manuelles sans manomètre Nalgene™
Description
Les pompes à vide manuelles sans manomètre Thermo Scientific Nalgene sont fabriquées en PVC.
La poignée revue et corrigée ajoute à la robustesse de ces pompes.
Fonctionnement facile et pratique
- Corps en polychlorure de vinyle (PVC)
- Le déclencheur de vide peut être manipulé avec une seule main et dissipe le vide d’une simple pression du doigt
- Le taux réglable de dissipation du vide permet un meilleur contrôle
- La pleine pression du port d’obturation s’obtient en à peine deux courses, ce qui rend l’opération efficace
- Couvercle amovible sur port d’évacuation et déclencheur pour dissiper le vide sans débrancher la pompe de la conduite
- Conception économique sans vacuostat
- Le taux réglable de dissipation du vide est contrôlé par un déclencheur sur la pompe
- L’embout s’adapte à la tubulure standard d’un dia. int. de 0,25″ (63 cm)
- Peut être démonté pour la réparation et le remplacement des pièces internes (voir les numéros de catalogue des kits de réparation dans le tableau ci-dessous)
Inclut :
Fourni avec une tubulure en plastique transparent d’une longueur de 2 pi
Spécification
Spécification
| Description | Pompe à vide manuelle réparable |
| Vide max. | 635 mm (25 in) Hg |
| Débit | 36 cc |
| Type de produit | Pompe à vide |
| À utiliser avec (équipement) | 6132 à 3000 |
| Quantité | 1/Pk., 4/Cs. |