Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes de sécurité Nalgene™ Right-to-Understand avec étiquetage conforme au Système Général Harmonisé (SGH)
Description
Évitez les accidents chimiques en laboratoire grâce aux pissettes en PEBD Nalgene™ avec marquage spécifique. Les flacons sont préétiquetés avec l’identification des produits chimiques et les informations de manipulation en toute sécurité selon les spécifications du Système général harmonisé de classification (SGH) applicables aux récipients de laboratoire secondaires. Les pissettes sont prêtes à l’emploi lorsque vous transférez des produits chimiques de laboratoire classiques depuis les récipients du fabricant'. Les pissettes à ventilation automatique éliminent le risque d’auto-distribution des flacons.
- Les flacons sont fabriqués à partir de matériaux Nalgene de haute qualité pour un faible taux de substances extractibles et une longue durée de vie en laboratoire
- Imprimé uniquement avec des informations de sécurité chimique du Système général harmonisé de classification (SGH). Aucun autre système d'étiquetage n’est utilisé sur les pissettes afin d’éviter toute confusion
- Code couleur pour faciliter l’identification des produits chimiques en un seul coup d’œil
- Les buses de distribution sont soigneusement moulées pour produire un débit droit et permettre une distribution de précision, en toute sécurité
- Ventilé pour empêcher l’auto-distribution
- Conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme
Garantie : La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 oz., 500 ml |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Naturel |
| Description | Avec tube à tige et d’aspiration |
| Matériau | PEBD |
| Nbre par carton | 24 |
| Nb par paquet | 6 |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Graduations | Non |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |