Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets Nalgene™
Code produit 11764434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
38-430
83B
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
14 cm
25,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Diamètre (métrique) de l’ouverture Conditionnement
11764434 38-430 14 cm 1 pièce
11774434 83B 25,4 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11764434 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 63780004
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recueillez de façon temporaire les déchets sur la paillasse ou sous la hotte de laboratoire à l’aide de ces systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets. Les entonnoirs sont équipés du verrou de sécurité Easy Snap afin de limiter les déversements s’ils sont renversés accidentellement. Leur grand diamètre facilite également le remplissage.
Recueillez de façon temporaire les déchets sur la paillasse ou sous la hotte de laboratoire à l’aide de systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets Thermo Scientific™ Nalgene™. Les entonnoirs sont équipés du verrou de sécurité Easy Snap afin de limiter les déversements s’ils sont renversés accidentellement. Leur grand diamètre facilite également le remplissage. Le système de ventilation permet de réduire les vapeurs et les projections tandis que la grille à col amovible retient les particules les plus grosses, comme des barreaux d’agitation. Conçu pour les déchets biologiques et chimiques ainsi que les solvants, il est recommandé pour être utilisé avec des récipients Nalgene.
Caractéristiques :
  • Adaptateur pour entonnoir et bouchon en polypropylène, membrane de ventilation en polytétrafluoroéthylène
  • Entonnoirs disponibles avec un diamètre de 10 po et un bouchon 83B ou un diamètre de 5,5 po et un bouchon 38-430
Inclut :
  • Entonnoir en PEHD avec couvercle attaché
  • Bouchon en polypropylène / Adaptateur pour entonnoir
  • Tamis
  • Bouchon d’aération en polypropylène/PTFE 0,45 μm
  • Filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 38-430
Type de bouchon Entonnoir en PEHD avec couvercle attaché
Description Systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets, 38 mm-430
Diamètre (impériale) externe 5,5 in
Longueur (métrique) 5,6 cm
Quantité 4/carton
Diamètre (métrique) de l’ouverture 14 cm
Comprend Entonnoir HDPE avec couvercle fixé, bouchon-support pour entonnoir en polypropylène, tamis, évent avec membrane en polypropylène/PTFE de 0,45 µm et filtre.
Matériau de revêtement PTFE
À utiliser avec (application) Pour systèmes de sécurité des déchets
Longueur (impériale) 2,2 in
Matériau Polypropylène
Type de produit Système de sécurité avec entonnoir pour les déchets