Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Erlenmeyer en PETG à usage unique à fond plat Nalgene™ : Stérile
Code produit 10686673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1 000 mL
2 000 mL
2 800 mL
Taille du bouchon:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Type de bouchon:
Solide, non ventilé
Ventilé
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Type de bouchon unitSize
10686673 500 mL 45-430 mm Ventilé 12 pièces
10266432 125 mL 38-430 mm Ventilé 24 pièces
10592033 250 mL 38-430 mm Ventilé 12 pièces
10357302 1 000 mL 45-430 mm Ventilé 6 pièces
10473582 2 000 mL 45-430 mm Ventilé 4 pièces
10156192 2 800 mL 70 mm Ventilé 4 pièces
10465622 125 mL 38-430 mm Solide, non ventilé 24 pièces
10292032 250 mL 38-430 mm Solide, non ventilé 12 pièces
10179661 500 mL 45-430 mm Solide, non ventilé 12 pièces
10475622 1 000 mL 45-430 mm Solide, non ventilé 6 pièces
10385012 2 000 mL 45-430 mm Solide, non ventilé 4 pièces
10228732 2 800 mL 70 mm Solide, non ventilé 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
† Les classeurs de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
Code produit 10686673 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41150500
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
† Les classeurs de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons à usage unique, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage.
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons Erlenmeyer à fond plat à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage. Le PETG transparent est robuste et incassable pour une plus grande sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles ventilées ou non ventilées.
Caractéristiques :
  • Stériles et à usage unique : Réduisent le risque de contamination
  • Réduction en cas d’autoclavage : Réduction des déchets présentant un risque biologique
  • Graduations pour une évaluation rapide du volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 16 oz.
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau PETG
Nbre par carton 12
Nb par paquet 1
Forme Erlenmeyer
Revêtement de surface Néant
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Stérile
Forme du fond unie
Type de bouchon Ventilé
Taille du bouchon 45-430 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.