Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en HDPEcarrés à col étroit Nalgene™ avec bouchon
Code produit 10567112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20mm
24 mm
38-430
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10567112 60 ml 24 mm 12 pièces
10451181 30 ml 20mm 12 pièces
10004710 125 ml 38-430 12 pièces
18846313 125 ml 38-430 72 pièces
10064740 250 ml 38-430 -
10637711 500 ml 38-430 12 pièces
10647711 1 l 38-430 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10567112 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20180060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.45€
    20.50€ / 12 pièces
    Économisez 2.95€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez de l’espace grâce à ces flacons en PEHD carrés à col étroit qui sont chimiquement et résistants aux éclatement, ainsi qu’à des prix économiques pour une large gamme d’utilisations en laboratoire.
Les flacons HDPE carrés Thermo Scientific Nalgene sont dotés de graduations moulées dans la masse et d’un bec verseur anti-goutte pour faciliter la mesure et la distribution.
Forme carrée gain d’espace et résistance aux substances chimiques.
Caractéristiques :
  • Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace et une préhension aisée
  • Bouchons assurant une étanchéité† parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Gradué pour une distribution facile
  • Étanches†
  • Peut être utilisé à jusqu’à -100°C (-148°F)
  • Non autoclavable
  • Participent au programme de marquage ACT My Green Labs
Inclut :
Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Les récipients Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 60 ml (2 oz)
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col étroit
Diamètre (impériale) 1,6 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,7 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Comprend Bouchons étanches à vis en polypropylène
Matériau HDPE
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Graduations Oui
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 83 mm
Largeur (impériale) 1,61 po
Hauteur (impériale) 3,2 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 41 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2 oz
Forme Carré
Certifications/Conformité USP classe VI , FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon à col étroit
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.