Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère Nalgene™
Description
Mesurez et distribuez facilement à l’aide de flacons en PPCO à col étroit carrés Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, dotés de bouches plus larges que les flacons à col étroit classiques. Ces flacons en copolymère de polypropylène sont gradués, autoclavables à plusieurs reprises, translucides et résistants aux alcools et aux bases. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de qualité laboratoire pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
- Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace et une préhension aisée
- Gradués pour faciliter la distribution
- Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Autoclavables/Étanches†
- Flacons translucides à niveau de liquide visible
- Utile entre 0° et 135°C (32° et 275°F)
Inclut :
- Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. La forme du col est protégée par la marque déposée aux États-Unis, réf. 2857283. La forme carrée à anses arquées du flacon est protégée par la marque déposée aux États-Unis, réf. 2857279.
Spécification
Spécification
| Capacité | 2 oz., 60 ml |
| Capacité (métrique) | 60mL |
| Capacité (impériale) | 2 oz |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Flacon carré à col étroit |
| Diamètre (impériale) | 1,6 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,7 po |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 18mm |
| Comprend | Bouchons étanches à vis en polypropylène |
| Matériau | polypropylène |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.