Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 11784294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60mL
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20mm
24mm
38-430 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
11784294 30 ml 20mm 12 pièces
10044870 60mL 24mm 12 pièces
10054870 125 ml 38-430 mm 12 pièces
10546732 250 ml 38-430 mm 12 pièces
10370811 500 ml 38-430 mm 12 pièces
10617521 1 l 38-430 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11784294 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20160030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.21€
    18.00€ / 12 pièces
    Économisez 3.21€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez et distribuez facilement à l’aide de ces flacons en PPCO transparents, carrés et à col étroit, dotés de cols plus larges que les flacons à col étroit classiques.
Mesurez et distribuez facilement à l’aide de flacons en PPCO à col étroit carrés Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, dotés de bouches plus larges que les flacons à col étroit classiques. Ces flacons en copolymère de polypropylène sont gradués, autoclavables à plusieurs reprises, translucides et résistants aux alcools et aux bases. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de qualité laboratoire pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :
  • Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace et une préhension aisée
  • Gradués pour faciliter la distribution
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Autoclavables/Étanches†
  • Flacons translucides à niveau de liquide visible
  • Utile entre 0° et 135°C (32° et 275°F)
Inclut :
  • Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. La forme du col est protégée par la marque déposée aux États-Unis, réf. 2857283. La forme carrée à anses arquées du flacon est protégée par la marque déposée aux États-Unis, réf. 2857279.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 once
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon carré à col étroit
Diamètre (impériale) 1,5 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,5 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 14mm
Comprend Bouchons étanches à vis en polypropylène
Matériau polypropylène
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Graduations Oui
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 64mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 1,52 po
Hauteur (impériale) 2,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20mm
Diamètre (métrique) 38mm
Type de bouchon hélice
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.