Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PET Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15485683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
650 ml
1 L
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
60 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15485683 650 ml 48 pièces
15488084 125 ml 96 pièces
10572225 250 ml 60 pièces
15431964 1 L 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15485683 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8420400650
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces flacons carrés constituent une excellente barrière aux gaz pour le stockage et l’expédition des milieux liquides, tampons et sérums.
Ils offrent une excellente étanchéité aux gaz pour les opérations de stockage et d’expédition de milieux de culture liquides, de tampons et de sérums avec les flacons de culture carrés en PET avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons légers, stériles et résistants à l’éclatement sont proposés avec une forme carrée compacte.
Caractéristiques :
  • Polyéthylène téréphtalate avec bouchon en polyéthylène haute densité naturel
  • Graduations et collier moulés dans la masse pour une utilisation avec des manchons rétractables inviolables
  • Irradié aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité 10-6
  • Non pyrogènes et non cytotoxiques
  • Transparence et perméabilité réduite au CO2 et à l’O2
  • Le flacon et le bouchon sont exempts de composés d’origine animale (ADCF)
  • Étanches†
Informations de commande :
Les produits sont conditionnés sur plateaux sous film thermorétracté. Les plateaux sont conditionnés en double emballage polyéthylène à l’intérieur du carton grand format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 650 ml
Capacité (impériale) 22 oz.
Couleur Transparent
Description Flacon de culture carré en PET de 650 ml Nalgene, avec bouchon en PEHD en coloris naturel, stérile, fabriqué dans l’UE
Diamètre (impériale) 2.99 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PET
Nbre par carton 48
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Les matériaux utilisés pour les flacons de culture en PET et les bouchons en PEHD sont conformes aux normes en vigueur sur les tests biologiques, notamment USP classe VI, USP <661>, Pharmacopée européenne pour les tests de toxicité anormale
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 173 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 6,8 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Afficher plus Afficher moins
Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut donner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.