Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine pour flacon de culture propre Nalgene™
Description
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
- Élimine les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage
- En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable
- Bande thermorétractable autour du bouchon et du goulot servant de sceau d’inviolabilité
- Flacons étanches avec bouchons PEHD fournis
- Idéal pour la conservation et l’échantillonnage de principes pharmaceutiques actifs et produits semi-ouvrés en vrac
- Bien adaptés à la préparation et à la conservation de tampons, et à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
- Fournis avec une importante documentation pour la validation
- Conditionnés sous film plastique thermorétracté
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 2,4 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,10 in |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage, préparation, confinement, stockage prolongé, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 144 mm |
| Matériau | PETG |
| Nbre par carton | 48/Cs. |
| Nb par paquet | 12/Pk. |
| Quantité | Case of 48 |
| Afficher plus |