Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine pour flacon de culture propre Nalgene™
Code produit 16480601
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Conditionnement:
20 pièces
35 pièces
48 pièces
50 pièces
70 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16480601 30 ml 70 pièces
16490601 60 ml 72 pièces
16400611 125 ml 50 pièces
16410611 250 ml 48 pièces
16420611 500 ml 70 pièces
16430611 1 l 35 pièces
16440611 2000 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16480601 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CEN20190030
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons de culture en PETG™ carrés Thermo Scientific ™Nalgene sont certifiés stériles et apyrogènes
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
  • Élimine les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage
  • En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable
  • Bande thermorétractable autour du bouchon et du goulot servant de sceau d’inviolabilité
  • Flacons étanches avec bouchons PEHD fournis
  • Idéal pour la conservation et l’échantillonnage de principes pharmaceutiques actifs et produits semi-ouvrés en vrac
  • Bien adaptés à la préparation et à la conservation de tampons, et à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
  • Conditionnés sous film plastique thermorétracté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,5 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,55 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage, préparation, confinement, stockage prolongé, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Hauteur (métrique) avec bouchon 64 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 70/Cs.
Nb par paquet 7/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) > 40°C
Poids (impériale) 3,2 lb
Faible taux de particules <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certifications/Conformité Conforme à la norme USP classe VI, certifié stabilisé aux rayonnements (SAL 10-6)
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 64 mm
Type de produit Media Bottle
Largeur (impériale) 6,9 po
Hauteur (impériale) 2,52 in
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 38 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation