Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté, 500 ml
BIOPHARMA
Code produit 10622634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
2 L
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Conditionnement:
12 pièces
200 pièces
24 pièces
280 pièces
40 pièces
60 pièces
96 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10622634 1 L 38-430 mm 24 pièces
10561075 30 ml 20-415 mm 280 pièces
10304293 60 ml 24-415 mm 200 pièces
10384333 125 ml 38-430 mm 96 pièces
10140463 250 ml 38-430 mm 60 pièces
10262953 500 ml 38-430 mm 40 pièces
10222813 2 L 53B 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10622634 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3220201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    208.00€ / 24 pièces
    Économisez 27.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Emballez et expédiez des milieux liquides, des tampons et des sérums à l’aide de ces flacons carrés, robustes et durables qui offrent d’excellentes propriétés de barrière aux gaz.
Conditionnez et expédiez vos milieux liquides, tampons et sérums avec les flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’un bouchon. Les flacons à parois épaisses et durables offrent d’excellentes propriétés barrières aux gaz et sont spécialement conçus pour le stockage des milieux et des sérums.
  • Paroi épaisse et durable
  • Incassables
  • Excellente étanchéité aux gaz
  • Conditionnés en plateaux sous film thermorétracté
  • Graduations moulées
  • Flacons transparents pour faciliter l’identification du contenu
  • non stériles
  • Étanches†
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Couleur Transparent
Description 1000 ml, bouchon 38-430, sur plateau
Diamètre (impériale) 3.7 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
À utiliser avec (application) Stockage de supports et de sérums
Matériau PETG
Nbre par carton 24
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 220 mm
Hauteur (impériale) 8,67 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 94 mm
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Forme Carré
Certifications/Conformité USP classe VI, Conforme FDA 21 CFR
Type de produit Flacon pour milieu de culture