Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
BIOPHARMA
Code produit 10069012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
1 l
2000 ml
250 ml
30 ml
500 ml
60 ml
Expansion 500
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Conditionnement:
12 pièces
200 pièces
24 pièces
280 pièces
40 pièces
48 pièces
60 pièces
96 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10069012 2000 ml 53B 12 pièces
10223003 30 ml 20-415 mm 280 pièces
10176932 60 ml 24-415 mm 200 pièces
10177172 125 ml 38-430 mm 96 pièces
10531845 250 ml 38-430 mm 60 pièces
10736923 500 ml 38-430 mm 40 pièces
10350343 1 l 38-430 mm 24 pièces
10746923 Expansion 500 38-430 mm 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10069012 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420202000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage avec ces flacons pour milieu de culture certifiés stériles, particulièrement adaptés au stockage prolongé des liquides sensibles au pH.
Les flacons carrés pour milieux de culture Thermo Scientific™ Nalgene™ sont en PETG transparent moulé. Parfaits pour le stockage prolongé de liquides présentant une sensibilité au pH tels que les milieux de culture. Certifiés stériles et apyrogènes pour éliminer les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage.
Caractéristiques :
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
  • En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG)2/O2 durable et incassable
  • Graduations et collier moulés dans la masse pour une utilisation avec des manchons rétractables inviolables
  • Non pyrogènes et non cytotoxiques
  • Transparence et perméabilité réduite au CO2 et à l’O2
  • Le flacon et le bouchon sont exempts de composés d’origine animale (ADC)
  • Étanches†
Remarque :
le format de 2 l est équipé de poignées moulées.
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour flacon / entonnoir avec bouchons de moins de 100 mm, qui après qu’ils soient remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Couleur Transparent
Description 2000 ml, bouchon 53B, ensemble de plateaux
Diamètre (impériale) 4,57 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.54 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 39 mm
À utiliser avec (application) Stockage prolongé
Matériau PETG
Nbre par carton 12
Nb par paquet 6
Stérilité Stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 271 mm
Hauteur (impériale) 10,67 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 53B
Diamètre (métrique) 116 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 67,6 oz.
Forme Carré
Certifications/Conformité Les flacons et les bouchons sont certifiés stérilisés par irradiation (SAL 10-6), apyrogènes et non cytotoxiques, et sont conformes aux recommandations de l’USP classe VI.
Type de produit Flacon pour milieu de culture