Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
Description
Les flacons carrés pour milieux de culture Thermo Scientific™ Nalgene™ sont en PETG transparent moulé. Parfaits pour le stockage prolongé de liquides présentant une sensibilité au pH tels que les milieux de culture. Certifiés stériles et apyrogènes pour éliminer les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage.
- Fournis avec une importante documentation pour la validation
- En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG)2/O2 durable et incassable
- Graduations et collier moulés dans la masse pour une utilisation avec des manchons rétractables inviolables
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Transparence et perméabilité réduite au CO2 et à l’O2
- Le flacon et le bouchon sont exempts de composés d’origine animale (ADC)
- Étanches†
Remarque :
le format de 2 l est équipé de poignées moulées.
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour flacon / entonnoir avec bouchons de moins de 100 mm, qui après qu’ils soient remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Couleur | Transparent |
| Description | 125 ml, bouchon 38-430, ensemble de plateaux |
| Diamètre (impériale) | 2,13 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage prolongé |
| Matériau | PETG |
| Nbre par carton | 96 |
| Nb par paquet | 24 |
| Show More |