Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon
Code produit 10037950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
96 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10037950 30 ml 96 pièces
10444481 60 ml 96 pièces
10484481 125 ml 48 pièces
10028010 250 ml 48 pièces
11734414 500 ml -
11744414 1 l 24 pièces
13138643 2000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10037950 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20190030
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez les étapes coûteuses de lavage, dépyrogénation et autoclavage grâce à ces flacons, parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de principes actifs pharmaceutiques et de produits intermédiaires en vrac.
Éliminez les opérations onéreuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage grâce aux flacons de stockage PETG carrés Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, certifiés stériles et apyrogènes. Parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de produits intermédiaires en vrac, ainsi qu’à la préparation et au confinement de tampons et de cultures ou à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
Caractéristiques :
  • En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable
  • Adaptés à une conservation au froid jusqu’à -40°C
  • Bande thermorétractable autour du bouchon et du goulot servant de sceau d’inviolabilité
  • Flacons étanches avec bouchons PEHD fournis
  • Stériles et apyrogènes
  • Disponibles en matière à faible taux de particules
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
Informations de commande :
  • Conditionnés en plateaux prêts à l’emploi.
Remarque :
  • Le format de 2 l est équipé de poignées moulées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1.496 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,55 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
À utiliser avec (application) Stockage en congélateur à une température inférieure à 40 deg. C, Media/Buffer Storage, Storage
Matériau PETG
Nbre par carton 96/Cs.
Nb par paquet 24/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (impériale) 2,52 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 38 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacité (impériale) 200 ml (1 oz)
Forme Carré
Certifications/Conformité Les flacons et les bouchons sont certifiés stérilisés par irradiation (SAL 10-6), apyrogènes et non cytotoxiques, et sont conformes aux recommandations de l’USP classe VI.
Jetable Single-use
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.