Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon
Code produit 13138643
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1 l
2000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
96 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13138643 2000 ml 12 pièces
10037950 30 ml 96 pièces
10444481 60 ml 96 pièces
10484481 125 ml 48 pièces
10028010 250 ml 48 pièces
11744414 1 l 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13138643 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20192000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez les étapes coûteuses de lavage, dépyrogénation et autoclavage grâce à ces flacons, parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de principes actifs pharmaceutiques et de produits intermédiaires en vrac.
Éliminez les opérations onéreuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage grâce aux flacons de stockage PETG carrés Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, certifiés stériles et apyrogènes. Parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de produits intermédiaires en vrac, ainsi qu’à la préparation et au confinement de tampons et de cultures ou à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
Caractéristiques :
  • En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable
  • Adaptés à une conservation au froid jusqu’à -40°C
  • Bande thermorétractable autour du bouchon et du goulot servant de sceau d’inviolabilité
  • Flacons étanches avec bouchons PEHD fournis
  • Stériles et apyrogènes
  • Disponibles en matière à faible taux de particules
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
Informations de commande :
  • Conditionnés en plateaux prêts à l’emploi.
Remarque :
  • Le format de 2 l est équipé de poignées moulées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Capacité (impériale) 64 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,57 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 39 mm
À utiliser avec (application) Stockage en congélateur à une température inférieure à 40 deg. C, Media/Buffer Storage, Storage
Matériau PETG
Nbre par carton 12/Cs.
Nb par paquet 6/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Certifications/Conformité Les flacons et les bouchons sont certifiés stérilisés par irradiation (SAL 10-6), apyrogènes et non cytotoxiques, et sont conformes aux recommandations de l’USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 271 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 10,67 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 53B
Diamètre (métrique) 116 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.