Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon de septum : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
BIOPHARMA
Code produit 10029492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
1 l
500 ml
60 ml
Expansion 500
Taille du bouchon:
24 mm
38-430 mm
Conditionnement:
200 pièces
24 pièces
40 pièces
48 pièces
96 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10029492 125 ml 38-430 mm 96 pièces
10159742 60 ml 24 mm 200 pièces
10445893 500 ml 38-430 mm 40 pièces
10767263 1 l 38-430 mm 24 pièces
10591455 Expansion 500 38-430 mm 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10029492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420230125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    948.00€
    767.00€ / 96 pièces
    Économisez 181.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Emballez des réactifs biologiques et de diagnostic nécessitant une distribution aseptique ou l’ajout de suppléments par seringue dans ces flacons de milieux résistants à la casse.
Les flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene, à la fois robustes et résistants aux chocs, possèdent un bouchon à septum pour la distribution aseptique par seringue ou l’ajout de suppléments.
Caractéristiques :
  • Le bouchon HDPE à septum silicone/PTFE offre une surface de contact avec le liquide en PTFE, matière inerte et antiadhésive qui garantit l’intégrité du liquide.
    • Flacons étanches† et transparents pour milieu de culture
    • La forme carrée permet de gagner un espace de rangement précieux
    • Les flacons et les bouchons offrent un niveau de garantie de stérilité de 10-6
    Informations de commande :
    Conditionnés en plateaux sous film plastique thermorétracté en double emballage polyéthylène pour les applications en salle blanche.
    Recommandé dans les cas suivants :
    Ils conviennent idéalement au conditionnement de réactifs biologiques et de diagnostic exigeant une distribution aseptique ou l’ajout de suppléments à la seringue.
    Remarque :
    † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Transparent
Description Avec bouchon de septum
Diamètre (impériale) 2,13 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 96
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 110 mm
Hauteur (impériale) 4,33 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Forme Carré
Certifications/Conformité Conformes aux normes USP Classe IV. Non cytotoxiques.
Type de produit Carré