Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polycarbonate carrés Nalgene™ avec bouchon
Code produit 10672761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
126 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
38-430 mm
53B
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10672761 500 ml 38-430 mm 4 pièces
10692571 30 ml 20 mm 12 pièces
10291751 60 ml 24 mm 12 pièces
10454851 126 ml 38-430 mm 6 pièces
10577721 250 ml 38-430 mm 6 pièces
10508111 1 l 38-430 mm 4 pièces
10464851 2 l 53B 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10672761 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20150500
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez les solutions aqueuses dans ces flacons en polycarbonate carré, autoclavables et durables. Idéal également pour le stockage à court terme des milieux.
Stockez vos solutions aqueuses grâce aux flacons carrés en polycarbonate durables et autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Grâce à leur forme carrée facile à manipuler, ces flacons sont également parfaits pour le stockage à court terme de milieux de culture. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de qualité laboratoire pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :
  • Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace dans le congélateur à -135°C (-275°F)
  • Leur excellente clarté permet d’identifier facilement les niveaux de contenu
  • Le modèle de 2 litres est équipé de poignées moulées pour faciliter son levage et le versement du contenu
  • Graduations moulées pour une distribution facile
  • Autoclavables/Transparents/Étanches†/Gradués
Inclut :
Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Comprend Bouchons étanches à vis en polypropylène
Matériau Polycarbonate (PC)
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Graduations Oui
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 178 mm
Largeur (impériale) 2,9 po
Hauteur (impériale) 6,98 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 74 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Forme Carré
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon à col étroit
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.