Learn More
Thermo Scientific™ Flacons PEHD carrés à col large Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit 10400011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10400011 500 ml 53 mm 12 pièces
10145660 60 ml 28 mm 12 pièces
10379630 175 ml 38 mm 12 pièces
10524051 250 ml 43 mm 12 pièces
15587995 500 ml 53 mm 48 pièces
10248280 1 l 63 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10400011 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21140016
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remplissez facilement ces flacons en PEHD à col large carrés qui offrent une excellente résistance chimique, ce qui les rend adaptés à une grande variété d’utilisations.
Les flacons carrés en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ sont faciles à remplir. Le PEHD présente une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, de sorte que ces flacons conviennent à un large éventail d’utilisations. Conviennent à la congélation jusqu’à -100°C (-148°F).
  • Grâce à une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, ces flacons sont des récipients idéaux pour protéger des échantillons précieux.
  • Leur forme rectangulaire permet de les placer facilement dans un congélateur de stockage jusqu’à -100°C (-148°F).
  • Les bouchons à vis en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir au joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
  • Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène
Informations sur le recyclage : Les flacons en PEHD réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire typiques. Pourtant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés à terme. Les flacons en PEHD Nalgene et leur emballage sont facilement recyclables. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont conditionnés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos flacons en PEHD Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col large
Diamètre (impériale) 2,9 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,7 pouces
Diamètre (métrique) intérieur de col 43 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 146 mm
Largeur (impériale) 2,4 po
Hauteur (impériale) 5,7 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 74 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Carré
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon carré à col large
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.