Learn More
Thermo Scientific™ Flacons PEHD carrés à col large Nalgene™ avec bouchon
Description
Les flacons carrés en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ sont faciles à remplir. Le PEHD présente une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, de sorte que ces flacons conviennent à un large éventail d’utilisations. Conviennent à la congélation jusqu’à -100°C (-148°F).
- Grâce à une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools, ces flacons sont des récipients idéaux pour protéger vos précieux échantillons.
- Leur forme rectangulaire permet de les placer facilement dans un congélateur de stockage jusqu’à -100°C (-148°F).
- Les bouchons à vis en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir au liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
- Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène
Informations sur le recyclage : Les flacons en PEHD réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire typiques. Cependant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés par la suite. Les flacons en PEHD Nalgene et leur emballage sont facilement recyclables. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont conditionnés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos flacons en PEHD Nalgene.
Spécification
Spécification
| Capacité | 8 oz, 250 ml |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Naturels, transparents |
| Description | Flacon carré à col large |
| Diamètre (impériale) | 2,4 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,3 po |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 33 mm |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 72 |
| Nb par paquet | 12 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.