Learn More
Thermo Scientific™ Cuves à coloration Nalgene™
Code produit 10492491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bouchon de boîte à colorants
Boîte à colorants de gels
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10492491 Boîte à colorants de gels 1 pièce
10172491 Bouchon de boîte à colorants 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492491 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 57051010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.05€
    38.29€ / 1 pièces
    Économisez 24.76€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colorez, fixez et manipulez les membranes et gels d’électrophorèse fragiles en minimisant les risques de dommages associés aux méthodes classiques avec ces cuves à coloration.
Colorez, fixez et manipulez les membranes et gels d’électrophorèse fragiles en minimisant les risques de dommages associés aux méthodes classiques. Les boîtes de coloration Thermal Scientific™ Nalgene™ sont équipées d’une vidange de fond permettant de changer de solution sans perturber les autres contenus fragiles de la boîte. Les boîtes contiennent la plupart des gels ainsi que 500 à 750 ml de liquide.
  • Boîte en polyméthylpentène et couvercle en copolymère de polypropylène
  • Utilisable sur une plage de températures comprise entre -70° à +70°C (-94° à +158°F)
  • Bonne compatibilité chimique avec les acides, les bases et certains solvants organiques pour une plage polyvalente de protocoles
  • Le bouchon en PEBD situé en bas permet l’évacuation du liquide en toute simplicité, avec une manipulation minimale du gel, et garantit un joint étanche
  • Le bouchon ne fera pas obstacle au couvercle ni au contenu des boîtes sur une paillasse ou un agitateur
  • Empilables, avec une poignée à chaque extrémité pour un transport sûr et facile
  • Micro-ondables et faciles à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boîte à colorants de gels
Matériau PMP
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l x H) 12.7 x 12.7 x 5.08 cm (5 x 5 x 2 po)
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 12.7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 12.7 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5.08 cm