Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PC à col large Nalgene™ avec bouchon
Code produit 10312621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Conditionnement:
4 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10312621 30 ml 43 mm -
10710982 15 ml 38mm 4 pièces
10740982 60 ml 53 mm 4 pièces
10762532 125 ml 70 mm 4 pièces
10290881 250 ml 70 mm 4 pièces
10622361 500 ml 120 mm 4 pièces
10578661 1000 ml 120 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10312621 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21160030
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Collectez et stockez les pâtes, solides, échantillons et fournitures de laboratoire dans ces bocaux droits à col large en PC transparent, résistants aux chocs et extrêmement polyvalents.
Recueillez et stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites transparentes en polycarbonate à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Une large gamme de températures (de -135°C à +135°C) fait de ces jarres un excellent choix pour l’utilisation en chambre froide et réfrigérée tout au long de l’autoclave. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles. Ces jarres très résistantes aux chocs sont extrêmement polyvalentes. Non étanches aux liquides.
  • Excellent pour une utilisation en chambre froide et réfrigérée — Visualisation facile du contenu
  • Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons
  • Les jarres de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
  • Les jarres de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage
  • Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de jarres ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700
  • Non étanches aux liquides ; il est recommandé de ne pas les utiliser pour le transport de liquide
  • Autoclavable/Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,4 pouces
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,3 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 33 mm
À utiliser avec (application) Stockage
Comprend Couvercle
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 48
Nb par paquet 4
Poids (métrique) 20 g
Clarity Transparent
Bouche Large
Hauteur (métrique) 48 mm
Hauteur (impériale) 1,9 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Diamètre (métrique) 36 mm
Type de bouchon Vis
Capacité (impériale) 1 once
Forme Rond
Type de produit Bocal droit