Learn More
Thermo Scientific™ Barreaux d’agitation magnétiques flottants Nalgene™
Beschreibung
Agitez en permanence et à basse vitesse des solutions de culture de tissu grâce aux barreaux d’agitation magnétiques flottants Thermo Scientific™ Nalgene™.
Caractéristiques :
- Les pieds peuvent être compressés pour passer au travers d’ouvertures de 1,5 po. (38 mm)
- Le barreau d’agitation est légèrement décollé du fond du récipient pour minimiser l’effet de broyage des cellules
- Action constante à faible vitesse
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 150 °C
- Aimant Alnico V encapsulé dans du PTFE avec support en ETFE
Remarque :
Démontable pour le nettoyage.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Barreau d’agitation magnétique suspendu; Suspendu barreau d'agitation magnétique , pour 4000ml bécher |
| Diamètre (impériale) | 6,125 po |
| À utiliser avec (équipement) | Bécher 4000 ml |
| Hauteur (impériale) | 1,25 po |
| Hauteur (métrique) | 31 mm |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 155 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 2/boîte ; 1/sachet |
| Type | Magnétique |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.