Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile
Description
Thermo Scientific™ Nalgene™ syringe filters are built to meet your lab’s clarification and sterilization needs. Our filters are available in a variety of sizes and membranes that can be easily used for both sterile and non-sterile laboratory applications. Whether your research necessitates prefiltration, sample preparation, sterile filtration, laboratory filtration, or gas venting, Nalgene syringe filters are lab essentials.
- Taille de l’échantillon : de 10 à 100 ml
- Entrée : Raccord Luer-Lok™ femelle
- Évacuation : Raccord Luer Slip mâle
- Boîtier en polypropylène avec anneaux d’identification de couleur
- La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur l’unité
Acétate de cellulose exempte de tensio-actif (SFCA)
- Faible liaison protéique, taux de substances extractibles plus faible que l’AC standard
- Adaptés aux liquides de culture cellulaire et aux solutions cellulaires
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur bleue
Acétate de cellulose (AC)
- Un certain degré de liaison protéique et quelques substances extractibles
- Parfaits pour la filtration stérile et la clarification de tampons, de solutions aqueuses et de réactifs
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur rouge
Nylon
- Naturellement hydrophiles, faible taux de substances extractibles, un certain degré de liaison protéique
- Utiles pour les alcools, les cryoprotecteurs tels que le DMSO et avec les solvants aqueux / biologiques et faibles
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur rose
- Naturellement hydrophobes
- Excellents pour la filtration de solvants HPLC/GC. Parfaits pour la ventilation stérile de l’air ou d’autres gaz pendant la filtration
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur blanche
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Filtration d’échantillons et de solvants HPLC/GC, ventilation stérile |
| Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène (boîtier) |
| Gamme de produits | Nalgene |
| Type | Filtre pour seringue |
| Volume (métrique) | 10 à 100 ml (échantillon) |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Afficher plus |