Learn More
Thermo Scientific™ Flacon compte-gouttes Nalgene™ fabriqué avec un fluoropolymère de Teflon™, un bouchon compte-gouttes et un couvercle fabriqués en Tefzel™
Product Code. 10058050
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10058050 30 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10058050 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 24140030
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Distribuez des solvants, réactifs et acides / alcalis forts avec ces flacons compte-gouttes en FEP offrant une excellente résistance chimique pour distribuer presque n’importe quel produit chimique.
Distribuez des acides / alcalis forts, des réactifs et des solvants grâce au flacon compte-gouttes Thermo Scientific™ Nalgene™ fabriqué en fluoropolymère de Teflon™, bouchon compte-gouttes et couvercle fabriqués en Tefzel™, offrant une excellente résistance chimique pour la distribution de pratiquement tous les produits chimiques. Un bouchon à bec verseur imperdable à clipser attaché au flacon permet de fermer l’embout de distribution. Utilisable sur une large plage de températures allant de −105°C à +150°C. Étanche† lorsqu’il est utilisé avec un bouchon Nalgene fourni et autoclavable.
Caractéristiques :
  • Distribue seulement une goutte à la fois pour une distribution fiable
  • Fonctionnement à une seule main pratique qui permet de libérer l’autre main
  • Transparent pour une visualisation aisée des niveaux de liquide
  • Comprend un bouchon et un embout compte-gouttes Tefzel™ en ETFE
Informations de commande :
Un par paquet ; boîte de quatre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Blanc
Description Flacon compte-gouttes Teflon FEP avec bouchon et capsule compte-gouttes
Matériau FEP
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 99,06 mm
Hauteur (impériale) 3,9 in
Matériau du bouchon ETFE
Diamètre (métrique) 34,29 mm
Type de bouchon Bouchon et capsule compte-gouttes
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP classe VI
Type de produit Flacon distributeur compte-gouttes
Show More Show Less
Teflon™ est une marque commerciale de The Chemours Company FC, LLC utilisée sous licence par Nalge Nunc International Corporation.
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites.
Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.