Learn More
Thermo Scientific™ Dessiccateur traditionnel en polycarbonate transparent Nalgene™
Code produit 10528861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
33 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10528861 33 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ne pas passer à l’autoclave ni exposer le polycarbonate à des solvants organiques ou à leurs vapeurs. Aucun risque de fragmentation ou d’implosion sous vide total s’il est utilisé conformément aux instructions fournies.
Code produit 10528861 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53110250
Quantité Prix
1 296.00€ / 1 pièces
4 266.40€ / 1 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Ne pas passer à l’autoclave ni exposer le polycarbonate à des solvants organiques ou à leurs vapeurs. Aucun risque de fragmentation ou d’implosion sous vide total s’il est utilisé conformément aux instructions fournies.
Maintenez une étanchéité parfaite sur le dessiccateur en polycarbonate transparent traditionnel Thermo Scientific™ Nalgene™ sans qu’il soit nécessaire d’utiliser de la graisse pour vide.
Maintenez une étanchéité parfaite sur le dessiccateur en polycarbonate transparent traditionnel Thermo Scientific™ Nalgene™ sans qu’il soit nécessaire d’utiliser de la graisse pour vide qui peut agir en tant que contaminant de laboratoire. Léger et pratiquement incassable, le dessiccateur peut s’utiliser dans des conditions de vide complet ou sans vide et constitue une excellente alternative au verre.
  • Sa base large garantit une très grande stabilité
  • Mêmes dimensions que les dessiccateurs en verre, mais plus économique
  • Un orifice aussi bien sur le couvercle que sur la base pour plus de souplesse
  • Maintient un vide de 28 in.Hg (71,1 cm) pendant 24 heures
  • Joint torique en silicone assurant l’étanchéité
  • Robinet amovible pouvant être remplacé ou retiré, le cas échéant, et le port bouché (avec un bouchon inclus) s’il n’est pas utilisé
  • Ne pas passer à l’autoclave ni exposer à des solvants organiques ou à leurs vapeurs
  • Transparent
**La plaque de base est vendue séparément**
Informations de commande :
  • Accepte la plaque de dessiccateur standard de 230 mm, comme Nalgene 5312-0230 (NON FOURNIE)
  • Accepte les tubulures de vide de 1/4 à 3/8 po (0,6 à 1 cm) de dia. int.
  • Pièces de rechange disponibles : Ensemble de robinet d’arrêt (réf. 715311-0010) et couvercle pour dessiccateur (Réf. 715311-0250)
Ne pas passer à l’autoclave ni exposer le polycarbonate à des solvants organiques ou à leurs vapeurs. Aucun risque de fragmentation ou d’implosion sous vide total s’il est utilisé conformément aux instructions fournies.
Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos produits Nalgene sont conditionnés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Dessiccateur PC 250 mm
Type de produit Dessiccateur à vide à chargement par le haut
Dégagement max. au-dessus de la plaque 7.7 in
Hauteur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 13 in
Diamètre (impériale) interne 10 in
Diamètre (impériale) externe 11 in
Diamètre (métrique) interne 25 cm
Diamètre (métrique) externe 28 cm
Poids (impériale) 2 li
Poids (métrique) 907 g