Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PEBD Nalgene™ Unitary™
Code produit 10558701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
24 mm
38 mm
43 mm
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10558701 125 ml 24 mm 6 pièces
10464301 250 ml 24 mm 4 pièces
10717011 500 ml 38 mm 4 pièces
10251631 750 ml 38 mm 4 pièces
10494461 1000 ml 43 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10558701 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24020125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.70€
    29.63€ / 6 pièces
    Économisez 4.07€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pissettes en PEBD, conçues avec une large ouverture pour un remplissage plus rapide et plus simple, permettent de distribuer des contenus sans incliner ni secouer la pissette.
Le col large permet un remplissage plus rapide et plus simple. Les pissettes en PEBD Unitary™ permettent de distribuer des contenus sans incliner ni secouer la pissette. La pissette et la tubulure ont une conception monobloc assurant une étanchéité† uniforme et un débit précis sans pulvérisation. L’extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit.
Caractéristiques :
  • Moulage monobloc de la pissette et de la tubulure pour une étanchéité† uniforme
  • Embout assurant un débit uniforme ultra-fin sans pulvérisation et pouvant également être coupé pour augmenter le débit
  • Étanches†
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Translucide
Description Flacon/tubulure en PEBD
Matériau LDPE
Nbre par carton 48
Nb par paquet 6
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 119,4 mm
Hauteur (impériale) 4,7 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 48,3 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Forme Cylindrique
Type de produit Pissette