Learn More
Thermo Scientific™ Demi-racks Nalgene™ Unwire™
Code produit 10170591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Capacité:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité Conditionnement
10170591 Blanc Tubes (13 mm) 1 pièce
10633911 Bleu Tubes (13 mm) -
10549461 Blanc Tubes (16 mm) 1 pièce
10537541 Bleu Tubes (16 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10170591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59720013
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les demi-racks à faible encombrement sont idéals pour une utilisation dans les incubateurs, les réfrigérateurs, les congélateurs et sous les hottes filtrantes.
Se glisse facilement dans un bain de glace ou d'eau sans flotter.
  • Fabriqué en matériau durable ResMere™ plastique de performance
  • Résiste à la plupart des produits chimiques de laboratoire et aux températures jusqu'à 121 °C (249,8 °F).
  • Autoclavables à de nombreuses reprises
  • Chaque support contient 36 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (13 mm)
Matériau Plastique
Positions 36
Dimensions (L x l x H) 4 x 4 x 2,2 in (10,2 x 10,2 x 5,6 cm)
Longueur (métrique) 10,2 cm
Longueur (impériale) 4 in
Largeur (impériale) 4 in
Hauteur (impériale) 2,2 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Type de produit Demi-rack pour tubes à essai
Hauteur (métrique) 5,6 cm
Largeur (métrique) 10,2 cm