Learn More
Thermo Scientific™ Demi-racks Nalgene™ Unwire™
Description
se glisser facilement dans les bain de glace ou d’eau sans flottante.
- En matière durable ResMere™ Fiche de performance
- supporter la plupart des produits chimiques de laboratoire et des températures jusqu’à 121 ;°C (249,8)°F)
- Autoclavables à de nombreuses reprises
- Chaque support peut contenir 36 tubes
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (13 mm) |
| Matériau | Plastique |
| Positions | 36 |
| Dimensions (L x l x H) | 4 x 4 x 2,2 in (10,2 x 10,2 x 5,6 cm) |
| Longueur (métrique) | 10,2 cm |
| Longueur (impériale) | 4 in |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Hauteur (impériale) | 2,2 in |
| Afficher plus |