Learn More
Thermo Scientific™ Demi-racks Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Description
Organisez et stockez vos échantillons grâce aux demi-racks Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ peu encombrants, offrant toutes les caractéristiques des racks Unwire grand format dans deux fois moins d’espace. Convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses, ces racks s’adaptent dans un bain-marie ou dans la glace et ne flottent pas. Ils sont moulés en quatre couleurs vives pour organiser facilement les échantillons.
- Fabriqués avec la technologie de fabrication Thermo Scientific™ ResMer™.
- Les racks sont autoclavables de façon répétée.
- Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
- Les plaques de fond peuvent recevoir de grandes étiquettes.
- Ces racks résistent à la plupart des produits chimiques de laboratoire et à des températures pouvant atteindre 121°C pour de nombreuses procédures de laboratoire.
- Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
- Aucun assemblage requis.
Specifications
Specifications
| Description | Demi-rack pour tubes à essai Unwire |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (20 mm) |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| Positions | 20 |
| Forme | Rectangle |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 20 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 12.7 x 10.5 x 8.4 cm (5 x 4.1 x 3.3 in) |
| Longueur (métrique) | 12.7 cm |
| Show More |
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.