Learn More
Thermo Scientific™ Demi-racks Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Code produit 10627141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Vert
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 5
6 x 6
6 x 6
À utiliser avec (équipement):
Tubes 25 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 20 mm
Tubes de 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Array À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10627141 Blanc 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10028160 Blanc 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10697901 Blanc 4 x 4 Tubes 25 mm 1 pièce
10719111 Bleu 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10310391 Bleu 4 x 4 Tubes 25 mm 1 pièce
10536542 Bleu 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10313371 Vert 6 x 6 Tubes de 13 mm 1 pièce
10018100 Vert 6 x 6 Tubes de 16 mm 1 pièce
10737001 Vert 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10360291 Vert 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10323561 Rouge 6 x 6 Tubes de 13 mm 1 pièce
10251861 Rouge 6 x 6 Tubes de 16 mm 1 pièce
10383651 Rouge 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10430811 Rouge 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10627141 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59720030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.30€
    20.25€ / 1 pièces
    Économisez 21.05€
    50% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Organisez et stockez vos échantillons grâce à ces demi-racks peu encombrants convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses.
Organisez et stockez vos échantillons grâce aux demi-racks Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ peu encombrants, offrant toutes les caractéristiques des racks Unwire grand format dans deux fois moins d’espace. Convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses, ces racks s’adaptent dans un bain-marie ou dans la glace et ne flottent pas. Ils sont moulés en quatre couleurs vives pour organiser facilement les échantillons.
  • Fabriqués avec la technologie de fabrication Thermo Scientific™ ResMer™.
  • Les racks sont autoclavables de façon répétée.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Les plaques de fond peuvent recevoir de grandes étiquettes.
  • Ces racks résistent à la plupart des produits chimiques de laboratoire et à des températures pouvant atteindre 121°C pour de nombreuses procédures de laboratoire.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux portoirs de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux portoirs de 30 mm
  • Aucun assemblage requis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Demi-rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (30 mm)
Matériau Plastique (acétal)
Positions 9
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes de 30 mm
Dimensions (L x l x H) 10.9 x 10.9 x 8.4 cm (4.3 x 4.3 x 3.3 in)
Longueur (métrique) 10.9 cm
Longueur (impériale) 4,3 in
Largeur (impériale) 4,3 in
Hauteur (impériale) 3.3 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Type de produit Demi-rack pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 8.4 cm
Array 3 x 3
Largeur (métrique) 10.9 cm