Learn More
Thermo Scientific™ Demi-racks Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Code produit 10737001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Vert
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 5
6 x 6
6 x 6
À utiliser avec (équipement):
Tubes 25 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 20 mm
Tubes de 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Array À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10737001 Vert 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10028160 Blanc 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10697901 Blanc 4 x 4 Tubes 25 mm 1 pièce
10627141 Blanc 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10719111 Bleu 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10310391 Bleu 4 x 4 Tubes 25 mm 1 pièce
10536542 Bleu 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10313371 Vert 6 x 6 Tubes de 13 mm 1 pièce
10018100 Vert 6 x 6 Tubes de 16 mm 1 pièce
10360291 Vert 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10323561 Rouge 6 x 6 Tubes de 13 mm 1 pièce
10251861 Rouge 6 x 6 Tubes de 16 mm 1 pièce
10383651 Rouge 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10430811 Rouge 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10737001 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59720420
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Organisez et stockez vos échantillons grâce à ces demi-racks peu encombrants convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses.
Organisez et stockez vos échantillons grâce aux demi-racks Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ peu encombrants, offrant toutes les caractéristiques des racks Unwire grand format dans deux fois moins d’espace. Convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses, ces racks s’adaptent dans un bain-marie ou dans la glace et ne flottent pas. Ils sont moulés en quatre couleurs vives pour organiser facilement les échantillons.
  • Fabriqués avec la technologie de fabrication Thermo Scientific™ ResMer™.
  • Les racks sont autoclavables de façon répétée.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Les plaques de fond peuvent recevoir de grandes étiquettes.
  • Ces racks résistent à la plupart des produits chimiques de laboratoire et à des températures pouvant atteindre 121°C pour de nombreuses procédures de laboratoire.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
  • Aucun assemblage requis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Demi-rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable Autoclavable
Couleur Vert
Capacité Tubes (20 mm)
Matériau Plastique (acétal)
Positions 20
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes de 20 mm
Dimensions (L x l x H) 12.7 x 10.5 x 8.4 cm (5 x 4.1 x 3.3 in)
Longueur (métrique) 12.7 cm
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (impériale) 4,1 in
Hauteur (impériale) 3.3 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm
Type de produit Demi-rack pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 8.4 cm
Array 4 x 5
Largeur (métrique) 10.5 cm