Learn More
Thermo Scientific™ Demi-racks Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
GREENER_CHOICE
Code produit p-4520873
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Vert
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 5
6 x 6
6 x 6
À utiliser avec (équipement):
Tubes 25 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 20 mm
Tubes de 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Array À utiliser avec (équipement) unitSize
10028160 Blanc 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10697901 Blanc 4 x 4 Tubes 25 mm 1 pièce
10627141 Blanc 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10719111 Bleu 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10310391 Bleu 4 x 4 Tubes 25 mm 1 pièce
10536542 Bleu 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10313371 Vert 6 x 6 Tubes de 13 mm 1 pièce
10018100 Vert 6 x 6 Tubes de 16 mm 1 pièce
10737001 Vert 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10360291 Vert 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
10323561 Rouge 6 x 6 Tubes de 13 mm 1 pièce
10251861 Rouge 6 x 6 Tubes de 16 mm 1 pièce
10383651 Rouge 4 x 5 Tubes de 20 mm 1 pièce
10430811 Rouge 3 x 3 Tubes de 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10028160 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59720020
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Organisez et stockez vos échantillons grâce à ces demi-racks peu encombrants convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses.
Organisez et stockez vos échantillons grâce aux demi-racks Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ peu encombrants, offrant toutes les caractéristiques des racks Unwire grand format dans deux fois moins d’espace. Convenant parfaitement à une utilisation dans des incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs, sous une hotte de laboratoire ou sur des paillasses, ces racks s’adaptent dans un bain-marie ou dans la glace et ne flottent pas. Ils sont moulés en quatre couleurs vives pour organiser facilement les échantillons.
  • Fabriqués avec la technologie de fabrication Thermo Scientific™ ResMer™.
  • Les racks sont autoclavables de façon répétée.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Les plaques de fond peuvent recevoir de grandes étiquettes.
  • Ces racks résistent à la plupart des produits chimiques de laboratoire et à des températures pouvant atteindre 121°C pour de nombreuses procédures de laboratoire.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
  • Aucun assemblage requis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Demi-rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (20 mm)
Matériau Plastique (acétal)
Positions 20
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes de 20 mm
Dimensions (L x l x H) 12.7 x 10.5 x 8.4 cm (5 x 4.1 x 3.3 in)
Longueur (métrique) 12.7 cm
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (impériale) 4,1 in
Hauteur (impériale) 3.3 po
Type de produit Demi-rack pour tubes à essai
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 8.4 cm
Array 4 x 5
Largeur (métrique) 10.5 cm
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.