Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai en polypropylène Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Code produit 10238830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10238830 Rouge Tubes de 16 mm 1 pièce
10569032 Blanc Tubes de 13 mm 1 pièce
10470051 Blanc Tubes de 16 mm 1 pièce
10136690 Bleu Tubes de 13 mm 1 pièce
10116790 Bleu Tubes de 16 mm 1 pièce
10461561 Vert Tubes de 13 mm 1 pièce
10480051 Vert Tubes de 16 mm 1 pièce
10218590 Rouge Tubes de 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10238830 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59760516
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai, monoblocs.
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Les racks monoblocs offrent une résistance et une durabilité supplémentaires pour les applications à température ambiante.
Caractéristiques :
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie
  • Capables d’accueillir une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm ou jusqu’à 72 tubes d’un diamètre inférieur
  • Disponibles en quatre couleurs vives et durables qui facilitent la coordination des échantillons.
  • Peuvent recevoir de grandes étiquettes afin de faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
ces portoirs ne sont pas autoclavables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Tubes (16 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 72
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes de 16 mm
Dimensions (L x l x H) 24.9 x 12.7 x 6.7 cm (9.75 x 5 x 2.75 in)
Longueur (métrique) 24.9 cm
Longueur (impériale) 9,75 in
Largeur (impériale) 5 po
Hauteur (impériale) 2,75 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 6.7 cm
Array 6 x 12
Largeur (métrique) 12.7 cm