Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai en polypropylène Nalgene™ Unwire™
Code produit 10461561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10461561 Vert Tubes de 13 mm 1 pièce
10569032 Blanc Tubes de 13 mm 1 pièce
10470051 Blanc Tubes de 16 mm 1 pièce
10136690 Bleu Tubes de 13 mm 1 pièce
10116790 Bleu Tubes de 16 mm 1 pièce
10480051 Vert Tubes de 16 mm 1 pièce
10218590 Rouge Tubes de 13 mm 1 pièce
10238830 Rouge Tubes de 16 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10461561 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59760413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.75€
    18.88€ / 1 pièces
    Économisez 9.87€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai, monoblocs.
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces racks en polypropylène pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Les racks monoblocs offrent une résistance et une durabilité supplémentaires pour les applications à température ambiante.
Caractéristiques :
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie
  • Capables d’accueillir une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm ou jusqu’à 72 tubes d’un diamètre inférieur
  • Disponibles en quatre couleurs vives et durables qui facilitent la coordination des échantillons.
  • Peuvent recevoir de grandes étiquettes afin de faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
ces portoirs ne sont pas autoclavables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Vert
Capacité Tubes (13 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 72
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes de 13 mm
Dimensions (L x l x H) 20 x 10.2 x 5.7 cm (7.75 x 4 x 2.25 in)
Longueur (métrique) 20 cm
Longueur (impériale) 7,75 in
Largeur (impériale) 4 in
Hauteur (impériale) 2,25 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 5.7 cm
Array 6 x 12
Largeur (métrique) 10.2 cm