Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Code produit 10241861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu-vert
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
À utiliser avec (équipement):
Tubes 25 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 20 mm
Tubes de 25 mm
Tubes de 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Array À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10241861 Rouge 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10603161 Rouge 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10149970 Bleu-vert 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10180351 Vert 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10333461 Jaune 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10634481 Orange 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10693151 Blanc 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10435071 Rouge 6 x 12 Tubes de 16 mm 1 pièce
10098210 Bleu-vert 6 x 12 Tubes de 16 mm 1 pièce
10495061 Vert 6 x 12 Tubes de 16 mm 1 pièce
10343461 Jaune 6 x 12 Tubes de 16 mm -
10717961 Orange 6 x 12 Tubes de 16 mm 1 pièce
10281761 Blanc 6 x 12 Tubes de 16 mm -
10519081 Rouge 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10323701 Bleu 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10769491 Vert 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10604101 Jaune 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10169970 Orange 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10291761 Blanc 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10663721 Rouge 4 x 10 Tubes 25 mm 1 pièce
10415411 Bleu 4 x 10 Tubes 25 mm -
10231671 Vert 4 x 10 Tubes 25 mm 1 pièce
10602401 Jaune 4 x 10 Tubes de 25 mm 1 pièce
10738151 Orange 4 x 10 Tubes 25 mm 1 pièce
10474101 Blanc 4 x 10 Tubes 25 mm 1 pièce
10778721 Bleu 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10602971 Vert 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10038180 Jaune 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10242101 Orange 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10644101 Blanc 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10241861 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59700530
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes de centrifugeuse d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce à ces racks résistants et durables.
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
  • Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
  • Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
  • Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Tubes (30 mm)
Matériau Plastique (acétal)
Positions 24
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes de 30 mm
Dimensions (L x l x H) 28.3 x 10.8 x 9.2 cm (11 x 4.25 x 3.62 in)
Longueur (métrique) 28.3 cm
Longueur (impériale) 11 po
Largeur (impériale) 4,25 in
Hauteur (impériale) 3,62 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Type de produit Rack, pour tube à essai Unwire
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Étagères 12
Hauteur (métrique) 9,2 cm
Array 3 x 8
Largeur (métrique) 10.8 cm