Learn More
- Home
- Products
- Racks
- Racks pour tubes à essai
- Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Code produit 10769491
| Code produit | Couleur | Array | À utiliser avec (équipement) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10769491 | Vert | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | 1 pièce |
| 10603161 | Rouge | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | 1 pièce |
| 10149970 | Bleu-vert | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | 1 pièce |
| 10180351 | Vert | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | 1 pièce |
| 10333461 | Jaune | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | 1 pièce |
| 10634481 | Orange | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | 1 pièce |
| 10693151 | Blanc | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | 1 pièce |
| 10435071 | Rouge | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | 1 pièce |
| 10098210 | Bleu-vert | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | 1 pièce |
| 10495061 | Vert | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | 1 pièce |
| 10343461 | Jaune | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | - |
| 10717961 | Orange | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | 1 pièce |
| 10281761 | Blanc | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | - |
| 10519081 | Rouge | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | 1 pièce |
| 10323701 | Bleu | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | 1 pièce |
| 10604101 | Jaune | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | 1 pièce |
| 10169970 | Orange | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | 1 pièce |
| 10291761 | Blanc | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | 1 pièce |
| 10663721 | Rouge | 4 x 10 | Tubes 25 mm | 1 pièce |
| 10415411 | Bleu | 4 x 10 | Tubes 25 mm | - |
| 10231671 | Vert | 4 x 10 | Tubes 25 mm | 1 pièce |
| 10602401 | Jaune | 4 x 10 | Tubes de 25 mm | 1 pièce |
| 10738151 | Orange | 4 x 10 | Tubes 25 mm | 1 pièce |
| 10474101 | Blanc | 4 x 10 | Tubes 25 mm | 1 pièce |
| 10241861 | Rouge | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | 1 pièce |
| 10778721 | Bleu | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | 1 pièce |
| 10602971 | Vert | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | 1 pièce |
| 10038180 | Jaune | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | 1 pièce |
| 10242101 | Orange | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | 1 pièce |
| 10644101 | Blanc | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | 1 pièce |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27964" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
- Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
- Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
- Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
- Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
- Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
- Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
- Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
Spécification
Spécification
| Description | Rack pour tubes à essai Unwire |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Capacité | Tubes de 20 mm |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| Positions | 40 |
| Forme | Rectangle |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 20 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 25 x 10.2 x 8.3 cm (9.75 x 4 x 3.25 in) |
| Longueur (métrique) | 25 cm |
| Longueur (impériale) | 9,75 in |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Hauteur (impériale) | 3,25 po |
| Type de produit | Rack, pour tube à essai Unwire |
| Étagères | 3 niveaux |
| Hauteur (métrique) | 8.3 cm |
| Array | 4 x 10 |
| Largeur (métrique) | 10.2 cm |
| Afficher plus Afficher moins |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.