Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Code produit 10778721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu-vert
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
À utiliser avec (équipement):
Tubes 25 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 20 mm
Tubes de 25 mm
Tubes de 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Array À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10778721 Bleu 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10603161 Rouge 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10149970 Bleu-vert 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10180351 Vert 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10333461 Jaune 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10634481 Orange 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10693151 Blanc 6 x 12 Tubes de 13 mm 1 pièce
10435071 Rouge 6 x 12 Tubes de 16 mm 1 pièce
10098210 Bleu-vert 6 x 12 Tubes de 16 mm 1 pièce
10495061 Vert 6 x 12 Tubes de 16 mm 1 pièce
10343461 Jaune 6 x 12 Tubes de 16 mm -
10717961 Orange 6 x 12 Tubes de 16 mm 1 pièce
10281761 Blanc 6 x 12 Tubes de 16 mm -
10519081 Rouge 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10323701 Bleu 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10769491 Vert 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10604101 Jaune 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10169970 Orange 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10291761 Blanc 4 x 10 Tubes de 20 mm 1 pièce
10663721 Rouge 4 x 10 Tubes 25 mm 1 pièce
10415411 Bleu 4 x 10 Tubes 25 mm -
10231671 Vert 4 x 10 Tubes 25 mm 1 pièce
10602401 Jaune 4 x 10 Tubes de 25 mm 1 pièce
10738151 Orange 4 x 10 Tubes 25 mm 1 pièce
10474101 Blanc 4 x 10 Tubes 25 mm 1 pièce
10241861 Rouge 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10602971 Vert 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10038180 Jaune 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10242101 Orange 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
10644101 Blanc 3 x 8 Tubes de 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 10778721 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59700330
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes de centrifugeuse d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce à ces racks résistants et durables.
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
  • Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
  • Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
  • Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (30 mm)
Matériau Plastique (acétal)
Positions 24
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes de 30 mm
Dimensions (L x l x H) 28.3 x 10.8 x 9.2 cm (11 x 4.25 x 3.62 in)
Longueur (métrique) 28.3 cm
Longueur (impériale) 11 po
Largeur (impériale) 4,25 in
Hauteur (impériale) 3,62 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Type de produit Rack, pour tube à essai Unwire
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 9,2 cm
Array 3 x 8
Largeur (métrique) 10.8 cm