Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs polyvalents Nalgene™
Code produit 10606931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PE
PP
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10606931 PP 1 pièce
10686541 PE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606931 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.15€
    35.67€ / 1 pièces
    Économisez 24.48€
    40% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transportez votre verrerie, vos échantillons ou vos outils avec ce panier de transport, doté d’une certaine souplesse avec poignée et séparateur central moulés.
Transportez votre verrerie, vos échantillons ou vos outils avec les paniers de transport Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une certaine souplesse avec poignée et séparateur central moulés.
  • Choix de polyéthylène ou de polypropylène autoclavable.
  • Dimensions extérieures (L x l x H) : 14,875 x 9,5 x 4,5 in. (38 x 24 x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Norme OSHA 29CFR1910
Description Panier d’accessoires
Autoclavable Autoclavable
Matériau PP
À utiliser avec (application) Pour le transport de la verrerie, des échantillons et des outils
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l x H) 38 x 24 x 11 cm (14.875 x 9.5 x 4.5 in)
Longueur (métrique) 38 cm
Longueur (impériale) 14.875 po
Largeur (impériale) 9.5 in
Hauteur (impériale) 4.5 in
Type de produit Portoir pour flacons
Hauteur (métrique) 11 cm
Largeur (métrique) 24 cm