Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs polyvalents Nalgene™
Description
Transportez votre verrerie, vos échantillons ou vos outils avec les paniers de transport Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une certaine souplesse avec poignée et séparateur central moulés.
- Choix de polyéthylène ou de polypropylène autoclavable.
- Dimensions extérieures (L x l x H) : 14,875 x 9,5 x 4,5 in. (38 x 24 x 11 cm)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme OSHA 29CFR1910 |
| Description | Panier d’accessoires |
| Matériau | PE |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de la verrerie, des échantillons et des outils |
| Nbre par carton | 6 |
| Nb par paquet | 1 |
| Dimensions (L x l x H) | 38 x 24 x 11 cm (14.875 x 9.5 x 4.5 in) |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Longueur (impériale) | 14.875 po |
| Largeur (impériale) | 9.5 in |
| Afficher plus |