Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs à usage général en polypropylène ou en polyéthylène haute densité Nalgene™
Code produit 10709041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
103 mm
155 mm
Capacité (métrique):
62 ml
270 ml
1059 ml
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique) Conditionnement
10709041 103 mm 270 ml 12 pièces
10365701 65 mm 62 ml -
10440723 155 mm 1059 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10709041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42560414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.55€
    47.58€ / 12 pièces
    Économisez 23.97€
    33% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remplacez les entonnoirs de laboratoire en verre avec ces entonnoirs à usage général, qui constituent une excellente alternative incassable.
Fabriqués dans un matériau incassable, les entonnoirs à usage général Thermo Scientific™ Nalgene représentent une alternative avantageuse par rapport au verre.
Conviennent parfaitement à un grand nombre d'applications de laboratoire.
  • Les modèles 4256-0234 et 4256-0414 sont en polypropylène incassable et autoclavable.
  • Le modèle 4256-0638 dispose d'une large ouverture qui facilite le transfert des matières ; il est fabriqué en polyéthylène haute densité incassable (non autoclavable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diamètre (métrique) supérieur 103 mm
Capacité (métrique) 270 ml
Diamètre (métrique) de la tige 11 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 117 mm
Autoclavable Autoclavables
Description Entonnoir utilitaire en PP de 108 mm
Longueur (métrique) du tube 34 mm
Quantité 144
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.