Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Valved Barbed Quick Disconnects
Code produit 10248930
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Dia. int. 1/4 po (6,4 mm)
Dia. int. 3/8 po (9,5 mm)
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
10248930 Dia. int. 3/8 po (9,5 mm) 2 pièces
11764733 Dia. int. 1/4 po (6,4 mm) 12 pièces
10668101 Dia. int. 1/4 po (6,4 mm) 2 pièces
11774733 Dia. int. 3/8 po (9,5 mm) 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10248930 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 61770375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    81.00€ / 2 pièces
    Économisez 33.00€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préservez l’intégrité de vos liquides de transfert grâce aux raccords à déconnexion rapide cannelés à vanne Thermo Scientific™ Nalgene™.
Préservez l’intégrité de vos liquides de transfert grâce aux raccords à déconnexion rapide cannelés à vanne Thermo Scientific™ Nalgene™. Le raccord cannelé à chaque extrémité et la vanne interne au centre, qui garantit l’étanchéité lorsque les raccords sont retirés, sont idéals pour une utilisation dans le développement de systèmes de transfert des liquides en interne.
  • Le flux liquide s’arrête lorsque les deux moitiés du connecteur sont séparées
  • Conçus pour une déconnexion rapide d’une seule main avec une tubulure souple
  • Fournit une connexion étanche† entre deux tubes, mais des pinces peuvent s’avérer nécessaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Barbelé, soupape à déconnexion rapide
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau Polypropylène
Longueur totale (impériale) 3,09 po
Longueur totale (métrique) 78,5 mm
À utiliser avec Dia. int. 3/8 po (9,5 mm)
Quantité d’emballage 2/sachet, 12/boîte
Flexibilité Flexible
Pression maximale 2 psig
Type de produit Raccord à déconnexion rapide cannelé à vanne
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.