Learn More
Thermo Scientific™ Flacons HDPE translucides pour échantillons Nalgene™
BIOPHARMA
Code produit 10505021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10505021 1 l 63 mm 24 pièces
10214071 30 ml 28 mm 72 pièces
10654212 60 ml 28 mm 72 pièces
10102881 125 ml 38 mm 72 pièces
10664212 250 ml 43 mm 72 pièces
10244351 500 ml 53 mm 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10505021 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21890032
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons HDPE translucides pour échantillons Thermo Scientific Nalgene sont résistantes et incassables.
Les flacons HDPE translucides pour échantillons Thermo Scientific Nalgene sont résistantes et incassables.
Version étanche, plus légère et plus souple des flacons de laboratoire Nalgene, pour des utilisations moins exigeantes.
  • Les bouchons en polypropylène sans liner garantissent une performance étanche† sans liner susceptible de se déformer, de causer des fuites et de contaminer vos solutions
  • Recommandés pour le prélèvement d’échantillons et le stockage de solutions de travail quotidiennes
  • Les flacons participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1000 ml (32 oz)
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon économique à col large translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 24
Nb par paquet 24
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 63 mm
Closure Included Oui
Bouche Large
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 199 mm
Hauteur (impériale) 2,48 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 63 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon économique à col large
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.