Learn More
Thermo Scientific™ Flacons IP2 en PEHD à col large Nalgene™
Code produit 10126040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10126040 500 ml 53-415 mm 12 pièces
10544441 125 ml 38-415 mm 12 pièces
10712371 250 ml 43-415 mm 12 pièces
10277800 1000 ml 63-415 mm 6 pièces
11319674 1000 ml 63-415 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10126040 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21990016
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez vos matériaux secs ou liquides dans ces flacons à col large idéaux en tant que conteneurs intérieurs pour les clients qui conçoivent, assemblent et certifient leurs propres conditionnements combinés.
Stockez vos matériaux secs ou liquides dans des flacons IP2 en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Idéaux en tant que conteneurs intérieurs pour les clients qui conçoivent, assemblent et certifient leurs propres conditionnements combinés, ces flacons économiques sont conçus pour résister aux fissures et perforations dues aux chocs de transport.
  • Étanches† ; chaque lot de flacons est soumis à un test d’étanchéité à 15 psi (103 kPa)
  • Cols larges pour un remplissage facile avec des matériaux secs ou liquides
  • Bouchons à vis en polypropylène inclus
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Transparent naturel
Description Flacons Passport IP2 à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Diamètre (métrique) interne 44 mm
Comprend Bouchons à vis en polypropylène (PP)
Hauteur (métrique) avec bouchon 168 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 168 mm
Hauteur (impériale) 6,6 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53-415 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Conforme à la section 5.0.2.9 de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses de l’IATA.
Type de produit Flacon IP2
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.